Thiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Thiazole-5-boronic Acid Pinacol Ester
OR301381-250MG OR301381-1G OR301381-5G
APOSOR301381-250MGEA 52.2 EUR
APOSOR301381-250MG APOSOR301381-1G APOSOR301381-5G
Thiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Thiazole-5-boronic acid pinacol ester
Formel: C₉H₁₄BNO₂S
Molecular Weight: 211.09 g/mol
Schmelzpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD10697440
CAS-Nummer: 1086111-09-2