2,4,5-Tribromtoluol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methyl-2,4,5-tribrombenzol
OR30148-25G
APOSOR30148-25GEA
198
EUR
APOSOR30148-25G
2,4,5-Tribromtoluol
2,4,5-Tribromtoluol
Formel:
C₇H₅Br₃ Molecular Weight: 328,83 g/mol Schmelzpunkt: 112…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052984 CAS-Nummer: 3278-88-4 |