3-Amino-5-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-5-methylpyrazole, 5-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
OR3015-100G OR3015-25G OR3015-5G
APOSOR3015-100GEA 125 EUR
APOSOR3015-100G APOSOR3015-25G APOSOR3015-5G
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazol
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₇N₃
Molecular Weight: 97.12 g/mol
Siedepunkt: 213 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075180
CAS-Nummer: 31230-17-8