4-Chloro-5-nitrophthalimide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30160-1G OR30160-250MG
APOSOR30160-1GEA 116 EUR
APOSOR30160-1G APOSOR30160-250MG
4-Chloro-5-nitrophthalimide
4-Chloro-5-nitrophthalimide
Formel: C₈H₃ClN₂O₄
Schmelzpunkt: 201…203 °C
Dichte: 1,725 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052331
CAS-Nummer: 6015-57-2