4-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Cyanbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Cyanbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Cyanbenzolsulfochlorid
OR30164-25G OR30164-5G
APOSOR30164-25GEA 84.1 EUR
APOSOR30164-25G APOSOR30164-5G
4-Cyanbenzolsulfonylchlorid
4-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₂S
Molecular Weight: 201,63 g/mol
Schmelzpunkt: 107…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052337
CAS-Nummer: 49584-26-1
UN: 3261
ADR: 8,III