2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (Isopropylidenmalonat, Meldrumsäure)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
OR30175-1KG
OR30175-250G
OR30175-25G
APOSOR30175-1KGEA
149
EUR
APOSOR30175-1KG
APOSOR30175-250G
APOSOR30175-25G
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (Isopropylidenmalonat, Meldrumsäure)
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (Isopropylidenmalonat, Meldrumsäure)
Formel:
C₆H₈O₄ Molecular Weight: 144.13 g/mol Schmelzpunkt: 92…96 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006638 CAS-Nummer: 2033-24-1 EINECS: 217-992-8 |