3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine, 5-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
OR3019-1G OR3019-250MG
APOSOR3019-1GEA 37.7 EUR
APOSOR3019-1G APOSOR3019-250MG
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₇N₃O
Molecular Weight: 149,15 g/mol
Schmelzpunkt: 124…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082696
CAS-Nummer: 96799-02-9