2-Brombenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Brombenzolsulfonsäureamid
OR30195-25G
APOSOR30195-25GEA 161 EUR
APOSOR30195-25G
2-Brombenzolsulfonamid 98%
2-Brombenzolsulfonamid
Formel: C₆H₆BrNO₂S
Molecular Weight: 236,09 g/mol
Schmelzpunkt: 191…192 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173662
CAS-Nummer: 92748-09-9