2-(Boc-amino)-4-brompyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: tert-Butyl (4-bromopyridin-2-yl)carbamate

OR302007-1G OR302007-5G
APOSOR302007-1GEA 82.8 EUR
APOSOR302007-1G APOSOR302007-5G
2-(Boc-amino)-4-brompyridin
2-(Boc-amino)-4-brompyridin
Formel: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Schmelzpunkt: 139…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037866
CAS-Nummer: 207799-10-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR