2-Hydrazinopyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydrazinylpyrimidine
OR302061-1G
OR302061-5G
OR302061-25G
APOSOR302061-1GEA
21.9
EUR
APOSOR302061-1G
APOSOR302061-5G
APOSOR302061-25G
2-Hydrazinopyrimidine 97%
2-Hydrazinopyrimidine
Formel:
C₄H₆N₄ Molecular Weight: 110,12 g/mol Schmelzpunkt: 110…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01249337 CAS-Nummer: 7504-94-1 |