1-Brom-3-ethylbenzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR30209-100G
APOSOR30209-100GEA 161 EUR
APOSOR30209-100G
1-Brom-3-ethylbenzol 98%
1-Brom-3-ethylbenzol
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 76…78 °C/10mmHg
Dichte: 1,3493 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156128
CAS-Nummer: 2725-82-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR