Methyl-5-brompyrazin-2-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 5-bromopyrazine-2-carboxylate
OR302107-100MG OR302107-1G OR302107-5G
APOSOR302107-100MGEA 72.5 EUR
APOSOR302107-100MG APOSOR302107-1G APOSOR302107-5G
Methyl-5-brompyrazin-2-carboxylat 98%
Methyl-5-brompyrazin-2-carboxylat
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 217.02 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09991715
CAS-Nummer: 210037-58-4