5-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR302127-1G OR302127-250MG
APOSOR302127-1GEA 115 EUR
APOSOR302127-1G APOSOR302127-250MG
5-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
5-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₄H₄ClN₃O₂
Molecular Weight: 161.55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21607270
CAS-Nummer: 42098-25-9