4-Brom-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole, 4-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl-1H)-pyrazole
OR302129-5G OR302129-25G
APOSOR302129-5GEA 26.1 EUR
APOSOR302129-5G APOSOR302129-25G
4-Brom-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol
4-Brom-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol
Formel: C₈H₁₁BrN₂O
Molecular Weight: 231.0900 g/mol
Siedepunkt: 115 °C
Dichte: 1.493 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12026052
CAS-Nummer: 82099-98-7