6-Benzyl-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR302148-1G OR302148-5G
APOSOR302148-1GEA 66.7 EUR
APOSOR302148-1G APOSOR302148-5G
6-Benzyl-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 95%
6-Benzyl-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Formel: C₁₄H₁₅N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06657750
CAS-Nummer: 135481-57-1