1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4'-Bromo-2-hydroxyacetophenone
OR30215-1G
OR30215-5G
OR30215-250MG
APOSOR30215-1GEA
109
EUR
APOSOR30215-1G
APOSOR30215-5G
APOSOR30215-250MG
1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215,05 g/mol Schmelzpunkt: 137…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00174275 CAS-Nummer: 3343-45-1 |