7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Aza-2-methoxy-1-cycloheptene, O-Methylcaprolactim, 7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
OR30218-25G OR30218-5G
APOSOR30218-25GEA 281 EUR
APOSOR30218-25G APOSOR30218-5G
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
Formel: C₇H₁₃NO
Molecular Weight: 127,19 g/mol
Siedepunkt: 52…53 °C/18mmHg
Dichte: 0,887 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006938
CAS-Nummer: 2525-16-8
EINECS: 219-762-2
UN: 1993
ADR: 3,III