6-Methoxy-2-methyl-3-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
OR302187-25G
APOSOR302187-25GEA 94.4 EUR
APOSOR302187-25G
6-Methoxy-2-methyl-3-nitropyridin
6-Methoxy-2-methyl-3-nitropyridin
Formel: C₇H₈N₂O₃
Molecular Weight: 168,1500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095076
CAS-Nummer: 5467-69-6