Triphenylessigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,2,2-Triphenylacetic acid
OR302273-5G OR302273-25G
APOSOR302273-5GEA 58 EUR
APOSOR302273-5G APOSOR302273-25G
Triphenylessigsäure 97%
Triphenylessigsäure
Formel: C₂₀H₁₆O₂
Molecular Weight: 288.35 g/mol
Siedepunkt: 437
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004185
CAS-Nummer: 595-91-5