tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 5-bromoisoindoline-2-carboxylate
OR302276-5G
APOSOR302276-5GEA 65.4 EUR
APOSOR302276-5G
tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₆BrNO₂
Molecular Weight: 298,1800 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09953049
CAS-Nummer: 201940-08-1