2-Amino-4-iodopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Iodopyridin-2-amine
OR302288-5G
APOSOR302288-5GEA 75.4 EUR
APOSOR302288-5G
2-Amino-4-iodopyridine
2-Amino-4-iodopyridine
Formel: C₅H₅IN₂
Molecular Weight: 220,01 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09038163
CAS-Nummer: 552331-00-7