2-Chlor-4-iodtoluol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Chloro-4-iodo-1-methylbenzene, 1-Chloro-5-iodo-2-methylbenzene

OR30229-100G OR30229-25G
APOSOR30229-100GEA 78.3 EUR
APOSOR30229-100G APOSOR30229-25G
2-Chlor-4-iodtoluol
2-Chlor-4-iodtoluol
Formel: C₇H₆ClI
Molecular Weight: 252.48 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C/15mmHg
Dichte: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040872
CAS-Nummer: 83846-48-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR