2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-(Bromoacetyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene
OR30230-1G
OR30230-250MG
APOSOR30230-1GEA
0
EUR
APOSOR30230-1G
APOSOR30230-250MG
2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
Formel:
C₁₆H₂₁BrO Molecular Weight: 309,25 g/mol Schmelzpunkt: 65…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00178768 CAS-Nummer: 132392-28-0 UN: 3261 ADR: 8,III |