3-Cyanbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Cyanbenzolsulfochlorid, 3-Cyanbenzol-1-sulfonylchlorid, 3-Cyanbenzolsulfonsäurechlorid
OR30232-25G OR30232-5G
APOSOR30232-25GEA 162 EUR
APOSOR30232-25G APOSOR30232-5G
3-Cyanbenzolsulfonylchlorid 98%
3-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₂S
Molecular Weight: 201,63 g/mol
Siedepunkt: 114…116 °C/0,2mmHg
Schmelzpunkt: 47…53 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203480
CAS-Nummer: 56542-67-7
UN: 3261
ADR: 8,II