4-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
OR302333-1G
OR302333-250MG
OR302333-5G
APOSOR302333-1GEA
65.4
EUR
APOSOR302333-1G
APOSOR302333-250MG
APOSOR302333-5G
4-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
4-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₅N₃O₂ Molecular Weight: 127.1 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08685901 CAS-Nummer: 38858-90-1 |