2,4,6-Trichloro-5-cyanopyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR302358-1G OR302358-5G
APOSOR302358-1GEA 49.3 EUR
APOSOR302358-1G APOSOR302358-5G
2,4,6-Trichloro-5-cyanopyrimidine
2,4,6-Trichloro-5-cyanopyrimidine
Formel: C₅Cl₃N₃
Molecular Weight: 208.4300 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07636745
CAS-Nummer: 3029-64-9