1-Butylisothiocyanat

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Butylsenföl

OR30240-100G OR30240-25G OR30240-500G
APOSOR30240-100GEA 48 EUR
APOSOR30240-100G APOSOR30240-25G APOSOR30240-500G
1-Butylisothiocyanat
1-Butylisothiocyanat
Formel: C₅H₉NS
Molecular Weight: 115,2 g/mol
Siedepunkt: 63…65 °C/11 mmHg
Dichte: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004824
CAS-Nummer: 592-82-5
EINECS: 209-770-4
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR