Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR302400-1G OR302400-5G OR302400-10G
APOSOR302400-1GEA 348 EUR
APOSOR302400-1G APOSOR302400-5G APOSOR302400-10G
Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95+%
Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₄N₂O₃
Molecular Weight: 258,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258795
CAS-Nummer: 916423-53-5