1-(Cyanacetyl)piperidin
Lieferant: Apollo Scientific
OR30243-25G OR30243-5G
APOSOR30243-25GEA 98.8 EUR
APOSOR30243-25G APOSOR30243-5G
1-(Cyanacetyl)piperidin
1-(Cyanacetyl)piperidin
Formel: C₈H₁₂N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006487
CAS-Nummer: 15029-30-8