1-Phenylcyclopropanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Phenylcyclopropylamine
OR302455-1G OR302455-5G
APOSOR302455-1GEA 59.6 EUR
APOSOR302455-1G APOSOR302455-5G
1-Phenylcyclopropanamine 95%
1-Phenylcyclopropanamine
Formel: C₉H₁₁N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05863520
CAS-Nummer: 41049-53-0