tert-Butyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR302456-1G
OR302456-5G
APOSOR302456-1GEA
0
EUR
APOSOR302456-1G
APOSOR302456-5G
tert-Butyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₂₀BrNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115538 CAS-Nummer: 158407-04-6 |