Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
OR30249-25G
APOSOR30249-25GEA
50.9
EUR
APOSOR30249-25G
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat 98%
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195.18 g/mol Schmelzpunkt: 80…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085640 CAS-Nummer: 24078-21-5 |