Methyl-6-aminopyrazine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 6-aminopyrazine-2-carboxylate
OR302497-1G OR302497-250MG OR302497-5G
APOSOR302497-1GEA 185 EUR
APOSOR302497-1G APOSOR302497-250MG APOSOR302497-5G
Methyl-6-aminopyrazine-2-carboxylate
Methyl-6-aminopyrazine-2-carboxylate
Formel: C₆H₇N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10697802
CAS-Nummer: 118853-60-4