3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3025-1G OR3025-25G OR3025-5G
APOSOR3025-1GEA 23.2 EUR
APOSOR3025-1G APOSOR3025-25G APOSOR3025-5G
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₇H₁₁N₃
Molecular Weight: 137.19 g/mol
Schmelzpunkt: 120…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067984
CAS-Nummer: 118430-74-3