5-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-pyridinamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methyl-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine
OR302515-25G
OR302515-5G
OR302515-100G
APOSOR302515-25GEA
77
EUR
APOSOR302515-25G
APOSOR302515-5G
APOSOR302515-100G
5-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-pyridinamin
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Formel:
C₁₀H₁₆N₄ Molecular Weight: 192,2608 g/mol Schmelzpunkt: 150…151 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10009563 CAS-Nummer: 571189-49-6 |