6-Amino-2-pyridincarbonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Aminopicolinonitrile
OR302542-1G
OR302542-250MG
APOSOR302542-1GEA
37.7
EUR
APOSOR302542-1G
APOSOR302542-250MG
6-Amino-2-pyridincarbonitril 97%
6-Amino-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₅N₃ Molecular Weight: 119.1200 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044252 CAS-Nummer: 370556-44-8 |