N-Phenylmaleimid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR30270-500G
APOSOR30270-500GEA 0 EUR
APOSOR30270-500G
N-Phenylmaleimid 98%
N-Phenylmaleimid
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173,17 g/mol
Siedepunkt: 162…163 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005502
CAS-Nummer: 941-69-5
EINECS: 213-382-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III