2-Indolinon

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,3-Dihydro-2-indolon, Oxindol, Benzo(b)azacyclopentan-5-on

OR30278-25G OR30278-5G
APOSOR30278-25GEA 24.8 EUR
APOSOR30278-25G APOSOR30278-5G
2-Indolinon
2-Indolinon
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 227 °C/73mmHg
Schmelzpunkt: 123…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005711
CAS-Nummer: 59-48-3
EINECS: 200-429-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR