2,3-Dimethylbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30294-100G
APOSOR30294-100GEA 75.4 EUR
APOSOR30294-100G
2,3-Dimethylbenzoesäure 97%
2,3-Dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Schmelzpunkt: 144…146 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002479
CAS-Nummer: 603-79-2
EINECS: 210-058-0