2-Amino-N-methyl-2-phenylacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303002-1G OR303002-500MG
APOSOR303002-1GEA 336 EUR
APOSOR303002-1G APOSOR303002-500MG
2-Amino-N-methyl-2-phenylacetamide
2-Amino-N-methyl-2-phenylacetamide
Formel: C₉H₁₂N₂O
Molecular Weight: 164.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09948081
CAS-Nummer: 93782-07-1