2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4(1H)-one
OR303016-1G
OR303016-5G
APOSOR303016-1GEA
180
EUR
APOSOR303016-1G
APOSOR303016-5G
2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4-ol
2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4-ol
Formel:
C₄H₅BrN₄O Molecular Weight: 205,02 g/mol Schmelzpunkt: 256…257 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023262 CAS-Nummer: 6312-72-7 |