2,4-Dichlorthieno[3,2-d]pyrimidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303018-1G OR303018-5G
APOSOR303018-1GEA 21.9 EUR
APOSOR303018-1G APOSOR303018-5G
2,4-Dichlorthieno[3,2-d]pyrimidin 97%
2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₆H₂Cl₂N₂S
Molecular Weight: 205.0645 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08448158
CAS-Nummer: 16234-14-3