(Dimethanesulphinylidene)amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dimethylsulphoximine, (S-Methylsulphonimidoyl)methane
OR303020-1G OR303020-5G OR303020-25G
APOSOR303020-1GEA 23.2 EUR
APOSOR303020-1G APOSOR303020-5G APOSOR303020-25G
(Dimethanesulphinylidene)amine 98%
(Dimethanesulphinylidene)amine
Formel: C₂H₇NOS
Siedepunkt: 100…102 °C/1,5mmHg
Schmelzpunkt: 51…58 °C
Dichte: 1,182 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02656633
CAS-Nummer: 1520-31-6