Diethyl-2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: DIethyl 2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
OR303031-1G OR303031-500MG OR303031-5G
APOSOR303031-1GEA 180 EUR
APOSOR303031-1G APOSOR303031-500MG APOSOR303031-5G
Diethyl-2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
Diethyl-2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₅
Molecular Weight: 294.31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08457989
CAS-Nummer: 53241-90-0