4-Bromo-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR303063-1G OR303063-500MG
APOSOR303063-1GEA 538 EUR
APOSOR303063-1G APOSOR303063-500MG
4-Bromo-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
4-Bromo-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Formel: C₈H₆BrN₃O₂S₂
Molecular Weight: 320.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02861948
CAS-Nummer: 349614-28-4