5-Bromo-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
OR303064-1G OR303064-250MG OR303064-5G
APOSOR303064-1GEA 111 EUR
APOSOR303064-1G APOSOR303064-250MG APOSOR303064-5G
5-Bromo-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
5-Bromo-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Formel: C₆H₄BrN₃S
Molecular Weight: 230,09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11846492
CAS-Nummer: 934266-82-7