1,4-Diethyl-2-bromobenzene-1,4-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303074-10G OR303074-1G OR303074-5G
APOSOR303074-10GEA 894 EUR
APOSOR303074-10G APOSOR303074-1G APOSOR303074-5G
1,4-Diethyl-2-bromobenzene-1,4-dicarboxylate
1,4-Diethyl-2-bromobenzene-1,4-dicarboxylate
Formel: C₁₂H₁₃BrO₄
Molecular Weight: 301,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12913608
CAS-Nummer: 154239-21-1