2,4-Dimethyl-3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303076-1G OR303076-500MG OR303076-5G
APOSOR303076-1GEA 336 EUR
APOSOR303076-1G APOSOR303076-500MG APOSOR303076-5G
2,4-Dimethyl-3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
2,4-Dimethyl-3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Formel: C₈H₁₀N₂O₄
Molecular Weight: 198,18 g/mol
Schmelzpunkt: 165…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10566520
CAS-Nummer: 180059-04-5