Ethyl 2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylate, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 2,6-Dichloronicotinic acid ethyl ester, Ethyl 2,6-Dichloronicotinate
OR303082-1G OR303082-25G OR303082-5G
APOSOR303082-1GEA 21.9 EUR
APOSOR303082-1G APOSOR303082-25G APOSOR303082-5G
Ethyl 2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Ethyl-2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Formel: C₈H₇Cl₂NO₂
Schmelzpunkt: 50…51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09757510
CAS-Nummer: 58584-86-4