Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303095-1G OR303095-500MG
APOSOR303095-1GEA 671 EUR
APOSOR303095-1G APOSOR303095-500MG
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₆H₅Cl₂N₃O₂
Molecular Weight: 222.03 g/mol
Schmelzpunkt: 168…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16660543
CAS-Nummer: 502142-81-6